Learn More
Ácido (2R,3R)-2,3-bis(benzoiloxi)butanodioico (ácido dibenzoiltartárico), Mikromol™
Código de producto. 30051740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051740 100 mg 100 miligramos
30051526 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051740 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0448.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2R,3R)-2,3-bis(benzoiloxi)butanodioico (ácido dibenzoiltartárico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
CAS 2743-38-6
Nombres de analitos o componentes (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H14 O8
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Ramipril Impurity M
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
Peso molecular (g/mol) 358.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358,0689 g/mol