Learn More
Éster mono[(10S)-5-(aminocarbonil)-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ílico] del ácido (2R,3R)-2,3-bis(acetiloxi)butanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-2,3-Bis(acetyloxy)butanedioic Acid Mono[(10S)-5-(aminocarbonyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-yl] Ester |
| CAS | 475674-43-2 |
| Fórmula molecular | C23H22N2O9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22N2O9/c1-12(26)32-19(21(28)29)20(33-13(2)27)22(30)34-18-11-14-7-3-5-9-16(14)25(23(24)31)17-10-6-4-8-15(17)18/h3-10,18-20H,11H2,1-2H3,(H2,24,31)(H,28,29)/t18-,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C)C(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R)-2,3-diacetiloxi-4-[[(5S)-11-carbamoil-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-il]oxi]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 470.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.1325 |