Learn More
(2R,3R)-2-(2,4-Difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-2,3-butanediol Metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30383670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383670 50 mg
30374589 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44710050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1175536-50-1
Fórmula molecular C12H13F2N3O2 . CH 4O3S
Peso molecular (g/mol) 365.35
Sinónimo (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butane-2,3-diol Methanesulfonate
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butano-2,3-diol ácido metanosulfónico
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1[C@@]([C@H](O)C)(O)CN2C=NC=N2.CS(=O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3R)- 2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2,3-butanediol Methanesulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13F2N3O2.CH4O3S/c1-8(18)12(19,5-17-7-15-6-16-17)10-3-2-9(13)4-11(10)14;1-5(2,3)4/h2-4,6-8,18-19H,5H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t8-,12-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.09