Learn More
Éster etílico del ácido (2R,3E)-2,4-dimetil-2-[(1-oxopropil)tio]-3,5-hexadienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3E)-2,4-Dimethyl-2-[(1-oxopropyl)thio]-3,5-hexadienoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 476371-89-8 |
| Fórmula molecular | C13H20O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R,E)-Ethyl 2,4-dimethyl-2-(propionylthio)hexa-3,5-dienoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O3S/c1-6-10(4)9-13(5,12(15)16-8-3)17-11(14)7-2/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3/b10-9+/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@](C)(SC(=O)CC)\C=C(/C)\C=C |
| Nombre IUPAC | (2R,3E)-2,4-dimetil-2-propanoilsulfanilhexa-3,5-dienoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 256.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1133 |