Learn More
Clorhidrato de ácido (2R,3aS,7aS)-octahidroindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30427620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427620 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30427620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO235975100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1004292-98-1
Fórmula molecular C9H16ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Perindopril Related Compound 2 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H/t6-,7-,8+;/m0./s1
SMILES O=C([C@@H]1N[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.[H]Cl
Nombre IUPAC ácido (2R,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-indol-2-carboxílico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 205.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.087