Learn More
Ácido (2R,3aR,7aR)-rel-octahidroindol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3aR,7aR)-rel-OctahydroIndole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 80828-13-3 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2α,3aβ,7aβ)-(±)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid, (2R,3aR,7aR)-rel-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, (2α,3aβ,7aβ)-(±)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C([C@@H]1N[C@]2([H])CCCC[C@]2([H])C1)O |
| Peso molecular (g/mol) | 169.22 |