Learn More
(2R,3'S) Éster terc-butílico de benazepril-d5, TRC
Código de producto. 30343132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343132 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30343132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1197581MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5
CAS 1356841-36-5
Fórmula molecular C28 2H5 H31 N2 O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 485.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.2938