Learn More
(2R,3'S) Éster terc-butílico de benazepril-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3'S) Benazepril tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1356841-36-5 |
| Fórmula molecular | C28 2H5 H31 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R, 3S) Benazepril Tert-Butyl Ester D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36N2O5/c1-5-34-27(33)23(17-15-20-11-7-6-8-12-20)29-22-18-16-21-13-9-10-14-24(21)30(26(22)32)19-25(31)35-28(2,3)4/h6-14,22-23,29H,5,15-19H2,1-4H3/t22-,23+/m0/s1/i6D,7D,8D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@@H](N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)OC(C)(C)C)C2=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[[(3S)-1-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 485.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.2938 |