Learn More
(2R)-3-hidroxiisovaleroil carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-3-Hydroxyisovaleroyl Carnitine |
| CAS | 99159-87-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H23 N O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt, (R)-3-Carboxy-2-(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO5/c1-12(2,17)7-11(16)18-9(6-10(14)15)8-13(3,4)5/h9,17H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(O)CC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-(3-hidroxi-3-metilbutanoil)oxi-4-(trimetilazanioil)butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 261.31 |
| Mostrar más |