Learn More
(2R)-3-Cloro-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propil éster Ácido 4-Metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-3-Chloro-2-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)methoxy)propyl ester 4-Methoxybenzoic Acid |
| CAS | 1253202-35-5 |
| Fórmula molecular | C19H18ClF3O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18ClF3O5/c1-25-15-8-4-14(5-9-15)18(24)27-12-17(10-20)26-11-13-2-6-16(7-3-13)28-19(21,22)23/h2-9,17H,10-12H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H](CCl)OCc2ccc(OC(F)(F)F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenzoato de [(2R)-3-cloro-2-[[4-(trifluorometoxi)fenil]metoxi]propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 418.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.0795 |