Learn More
Ácido (2R)-3-bromo-2-hidroxi-2-metilpropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic Acid |
| CAS | 261904-39-6 |
| Fórmula molecular | C4H7BrO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (+)-(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, (2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@](O)(CBr)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-bromo-2-hidroxi-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183 |