Learn More
Ácido (2R)-3,4-dihidro-6-hidroxi-2,8-dimetil-7-(metil-d3)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-2H-1-benzopiran-5-carboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,8-dimethyl-7-(methyl-d3)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-5-carboxylic-d3 Acid |
| CAS | 842129-88-8 |
| Fórmula molecular | C29H45D3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H48O4/c1-19(2)11-8-12-20(3)13-9-14-21(4)15-10-17-29(7)18-16-24-25(28(31)32)26(30)22(5)23(6)27(24)33-29/h19-21,30H,8-18H2,1-7H3,(H,31,32)/t20-,21-,29-/m1/s1/i5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1c(C)c2O[C@](C)(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)CCc2c(C(=O)O)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-6-hidroxi-2,8-dimetil-7-(trideuteriometil)-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromeno-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 463.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.3741 |