Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (2R)-2-[(S)-hidroxifenilmetil]-4-morfolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30403815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403815 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30403815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95024010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1030837-58-1
Fórmula molecular C16H23NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2R)-2-[(S)-hidroxi(fenil)metil]morfolina-4-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1627
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.