Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (2R)-2-[(S)-hidroxifenilmetil]-4-morfolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30403818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403818 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30403818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95024050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-[(S)-hydroxyphenylmethyl]-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1030837-58-1
Fórmula molecular C16H23NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R)-t-Butyl 2-((S)-Hydroxy(phenyl)methyl)morpholine-4-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-9-10-20-13(11-17)14(18)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3/t13-,14+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)[C@@H](O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2R)-2-[(S)-hidroxi(fenil)metil]morfolina-4-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1627