Learn More
(2R, 2'S)-6-fluoro-2-(2'-oxiranil)cromano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R, 2'S)-6-Fluoro-2-(2'-oxiranyl)chromane |
| CAS | 129050-26-6 |
| Fórmula molecular | C11H11FO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2S)-2-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)oxirane, (2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2-[(2S)-2-oxiranyl]-2H-1-Benzopyran |
| SMILES | Fc1ccc2O[C@H](CCc2c1)[C@@H]3CO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 194.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0743 |