Learn More
Éster (2R)-2-oxiranilmetílico del ácido butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid |
| CAS | 60456-26-0 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (R)-Oxiranylmethyl Ester Butanoic Acid, (-)-Glycidyl Butyrate, (2R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-(-)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Butyrate, (R)-Glycidyl Ester Butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)OC[C@H]1CO1 |
| Nombre IUPAC | [(2R)-oxiran-2-il]metil butanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0786 |