Learn More
Clorhidrato de ácido (2R)-2-metilpirrolidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 123053-48-5 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Proline','2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), D-Proline','2-methyl-','hydrochloride (9CI), (R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t6-;/m1./s1 |
| SMILES | C[C@@]1(CCCN1)C(=O)O.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-metilpirrolidin-2-carboxílico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.61798 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0557 |