Learn More
Éster 1-etílico del ácido (2R)-2-metil-2-(fenilmetoxi)propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Methyl-2-(phenylmethoxy)propanedioic Acid 1-Ethyl Ester |
| CAS | 1786-91-0 |
| Fórmula molecular | C13H16O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-Methyl(phenylmethoxy)propanedioic Acid Monoethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-12(16)13(2,11(14)15)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H,14,15)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC([C@](C(O)=O)(C)OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (R)-2-(benciloxi)-3-etoxi-2-metil-3-oxopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1 |