Learn More
Sal de éster 1-etílico del ácido (2R)-2-isopropil-2-(benciloxi)-propanodioico (1S,2S)-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Isopropyl-2-(benzyloxy)-propanedioic Acid 1-Ethyl Ester (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol Salt |
| CAS | 86195-29-1 |
| Fórmula molecular | C24H32N2O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R)-2-(1-Methylethyl)-2-(phenylmethoxy)-propanedioic Acid 1-Ethyl Ester (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O5.C9H12N2O4/c1-4-19-14(18)15(11(2)3,13(16)17)20-10-12-8-6-5-7-9-12;10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h5-9,11H,4,10H2,1-3H3,(H,16,17);1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t15-;8-,9-/m10/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@](OCc1ccccc1)(C(C)C)C(=O)O.N[C@@H](CO)[C@@H](O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido (1S,2S)-2-amino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol; ácido (2R)-2-etoxicarbonil-3-metil-2-fenilmetoxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 492.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 492.2108 |