Learn More
(2R)-2-Ácido hidroxiglutárico Sal Octílica Éster Sódico, TRC
Código de producto. 17949994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949994 5 mg 5 miligramos
17939254 50 mg 50 miligramos
17949074 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17949994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9425955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391068-16-8
Fórmula molecular C13H23NaO5
Peso molecular (g/mol) 282.31
Sinónimo (2R)-2-Hydroxypentanedioic Acid Octyl Ester Sodium Salt, (R)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, (R)-α-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, D-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, Octyl D-2-Hydroxyglutarate Sodium Salt, Octyl-D-2-HG Sodium;
SMILES [Na+].CCCCCCCCOC(=O)[C@H](O)CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16;/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1443
Porcentaje de pureza >95%