Learn More
(2R)-2-Hidroxi-N-[2-(4-nitrofenil)etil]-2-fenilacetamida, TRC
Código de producto. 30012910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012910 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30012910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953660500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
CAS 521284-19-5
Fórmula molecular C16H16N2O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Imp. G (EP): (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, (αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide (ACI), (R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylethanamide, (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Benzeneacetamide, α-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, (αR)-(9CI, ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
Nombre IUPAC (2R)-2-hidroxi-N-[2-(4-nitrofenil)etilo]-2-fenil-acetamida
Peso molecular (g/mol) 300.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.111