Learn More
(2R)-2-(dimetilamino)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-(dimethylamino)propan-1-ol |
| CAS | 55197-05-2 |
| Fórmula molecular | C5 H13 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(4-7)6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CO)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(dimetilamino)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.1 |