Learn More
(2R)-(2-Clorofenil)[6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]clorhidrato de ácido acético, Mikromol
Código de producto. 30461464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461464 25 mg
1 options
Código de producto. 30461464 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0455.320025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2R)-(2-Clorofenil)[6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]clorhidrato de ácido acético, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O2 S . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetic Acid Hydrochloride, (R)-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H/t14-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.OC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 344.256
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343,02 g/mol