Learn More
(2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluorometil)fenil][(trimetilsilil)oxi]metil]-pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl][(trimethylsilyl)oxy]methyl]-pyrrolidine |
| CAS | 908303-26-4 |
| Fórmula molecular | C24H23F12NOSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-2-(Bis(3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl)((Trimethylsilyl)Oxy)Methyl)Pyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1 |
| SMILES | O=[N+]([O-])c1ccc(cc1)COC(=O)N2[C@@H](C[C@@H](O)C2)C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | [bis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-[(2R)-pirrolidin-2-il]metoxi]-trimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 597.51 |