Learn More
Ácido (2R)-2-azido-3-hidroxi-2-metil-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Azido-3-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 1217606-86-4 |
| Fórmula molecular | C4H7N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3O3/c1-4(2-8,3(9)10)6-7-5/h8H,2H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@](CO)(N=[N+]=[N-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-azido-3-hidroxi-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0487 |