Learn More
Ácido (2R)-2-amino-3-(4-aminofenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30311995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311995 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30311995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611345250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid
CAS 102281-45-8
Fórmula molecular C9H12N2O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(4-aminofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 180.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0899