Learn More
Ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético (D-fenilglicina), Mikromol™
Código de producto. 30462820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462820 4 x 25 mg 100 miligramos
30051822 25 mg 25 miligramos
17939484 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462820 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0253.1200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético (D-fenilglicina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Nombres de analitos o componentes (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol