Learn More
Ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético (D-fenilglicina), Mikromol™
Descripción
Ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético (D-fenilglicina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| CAS | 875-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-amino-2-fenilacético |
| Mostrar más |