Learn More
(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049519 25 mg 25 miligramos
30049164 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049519 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0232.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 54397-23-8
Nombres de analitos o componentes (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c9-7(8(10)12)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,7,11H,9H2,(H2,10,12)/t7-/m1/s1
SMILES N[C@@H](C(=O)N)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 166.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0742 g/mol