Learn More
Ácido (2R)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico ((R)-naproxeno), Mikromol™
Descripción
Ácido (2R)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico ((R)-naproxeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Naproxen |
| CAS | 23979-41-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-Naproxen |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naproxen Imp. G (EP), Naproxen USP Related Compound G, Naproxen USP RC G, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, R-Naproxen, (alphaR)-6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (R)- (8CI), (-)-(R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (-)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (-)-Naproxen, (R)-(-)-Naproxen, (R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen, (alphaR)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, l-Naproxen, Naproxen Related Compound G, Naproxen Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoico |
| Mostrar más |