Learn More
(2R)-2-[6-(4-Clorofenoxi)hexilo]-oxiranocarbóxilico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30366281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366281 100 mg 100 miligramos
30350461 10 mg 10 miligramos
30360759 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC433080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828934-41-4
Fórmula molecular C15 H18 Cl O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 320.744
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2-[6-(4-clorofenoxi)hexil]oxirano-2-carboxilato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.079