Learn More
(2R)-2-(4-metilfenil)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol |
| CAS | 122091-54-7 |
| Fórmula molecular | C10H14O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (betaR)-beta,4-Dimethylbenzeneethanol, (R)-(+)-2-(4-Methylphenyl)propanol, rac-(R)-2-(p-Tolyl)propan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-8-3-5-10(6-4-8)9(2)7-11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(4-metilfenil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |