Learn More
(2R)-2-[(2S)-2-aminobutanamido]butanamida, Mikromol
Código de producto. 30463609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463609 25 mg
1 options
Código de producto. 30463609 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.120025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2R)-2-[(2S)-2-aminobutanamido]butanamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide
CAS 1844123-52-9
Nombres de analitos o componentes (2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17N3O2/c1-3-5(9)8(13)11-6(4-2)7(10)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)/t5-,6+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2R)-1-amino-1-oxobutan-2-il]butanamida
Peso molecular (g/mol) 187.2395
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.1321 g/mol