Learn More
(2R)-2-[(2R)-2-aminobutanamido]butanamida, Mikromol™
Descripción
(2R)-2-[(2R)-2-aminobutanamido]butanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide |
| CAS | 1867585-44-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H17 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide, Bis[(R)-butyramide], (R)-2-Amino-N-[(R)-1-amino-1-oxobutan-2-yl]butanamide, (2R)-2-Amino-N-[(1R)-1-carbamoylpropyl]butanamide, Bis((R)-butyramide) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17N3O2/c1-3-5(9)8(13)11-6(4-2)7(10)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](N)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-N-[(1R)-1-carbamoilpropil]butanamida |
| Mostrar más |