Learn More
(2R)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida ((R)-etiracetam), Mikromol™
Descripción
(2R)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida ((R)-etiracetam)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Etiracetam |
| CAS | 103765-01-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-Etiracetam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (R)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB-L 060, Levetiracetam Imp. D (EP), Levetiracetam Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)butanamida |
| Mostrar más |