Learn More
Ácido (2R)-2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]-2-(4-hidroxifenil)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido (2R)-2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]-2-(4-hidroxifenil)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 205826-86-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amoxicillin Trihydrate Imp. H (EP), Amoxicillin Imp. H (EP), Amoxicillin USP Related Compound H, Amoxicillin USP RC H, (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, Amoxicillin Related Compound H, Amoxicillin Trihydrate Impurity H, Amoxicillin Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(2,2-dimetilpropanoilamino)-2-(4-hidroxifenil)acético |
| Mostrar más |