Learn More
(2R)-1-azido-3-[[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]amino]-2-propanol 2-acetato, TRC
Código de producto. 30332001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30332001 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30332001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA85017050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (2R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl)amino)-2-propanol 2-Acetate
CAS 2055572-74-0
Fórmula molecular C15H20FN5O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20FN5O3/c1-11(22)24-13(10-19-20-17)9-18-12-2-3-15(14(16)8-12)21-4-6-23-7-5-21/h2-3,8,13,18H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC Acetato de [(2R)-1-azido-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilino)propan-2-il]
Peso molecular (g/mol) 337.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.155
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.