Learn More
(2R)-1-azido-3-[[3-fluoro-4-(4-morfolinil)fenil]amino]-2-propanol 2-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl)amino)-2-propanol 2-Acetate |
| CAS | 2055572-74-0 |
| Fórmula molecular | C15H20FN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20FN5O3/c1-11(22)24-13(10-19-20-17)9-18-12-2-3-15(14(16)8-12)21-4-6-23-7-5-21/h2-3,8,13,18H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R)-1-azido-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilino)propan-2-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 337.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.155 |