Learn More
(2R)-1-(9H-purin-6-ilamino)propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050941 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050941 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1329.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2R)-1-(9H-purin-6-ilamino)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
CAS 1244022-52-3
Nombres de analitos o componentes (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8H11N5O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tenofovir Related Compound 14, (2R)-1-[(7H-purin-6-yl)amino]propan-2-ol, 2-Propanol, 1-(9H-purin-6-ylamino)-, (2R)-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-9-7-6-8(11-3-10-6)13-4-12-7/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11,12,13)/t5-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)CNc1ncnc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC (2R)-1-(9H-purin-6-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 193.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0964 g/mol