Learn More
(2R)-1-(9H-Purina-6-ilamino)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30240953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240953 10 mg 10 miligramos
30240887 50 mg 50 miligramos
30241000 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84028510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1244022-52-3
Fórmula molecular C8H11N5O
Peso molecular (g/mol) 193.21
Sinónimo 2-Propanol, 1-(9H-purin-6-ylamino)-, (2R)-, (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol;
Nombre IUPAC (2R)-1-(9H-purina-6-ilamino)propano-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CNc1ncnc2[nH]cnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-9-7-6-8(11-3-10-6)13-4-12-7/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11,12,13)/t5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0964