Learn More
Ácido [[(2R)-1-(1,6-Dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)propan-2-iloxi]metil]fosfónico, Mikromol™
Descripción
Ácido [[(2R)-1-(1,6-Dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)propan-2-iloxi]metil]fosfónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [((2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonic Acid |
| CAS | 160616-13-7 |
| Nombres de analitos o componentes | [((2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H13 N4 O5 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phosphonic acid, [[(1R)-2-(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, Phosphonic acid, [[2-(1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, (R)-, [[(2R)-1-(1,6-Dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N4O5P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-13-4-12-7-8(13)10-3-11-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,10,11,14)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](Cn1cnc2C(=O)NC=Nc12)OCP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [(1R)-1-metil-2-(6-oxo-1H-purin-9-il)etoxi]metilfosfónico |
| Mostrar más |