Learn More
2OH-BNPP1, MedChemExpress
Código de producto. 16483708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483708 10 mg 10 miligramos
16476447 5 mg 5 miligramos
16472836 25 mg 25 miligramos
16450097 50 mg 50 miligramos
16424786 100 mg 100 miligramos
16420076 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16483708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102081
MedChemExpress 2OH-BNPP1 is an inhibitor of BUB1 kinase, a Ser/Thr kinase, used for the treatment of cancer.
2OH-BNPP1 is an inhibitor of BUB1 kinase, a Ser/Thr kinase, used for the treatment of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2OH-BNPP1
CAS 833481-73-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.30 mM)
SMILES OC1=CC=CC=C1CC2=NN(C(C)(C)C)C3=NC=NC(N)=C32
Peso molecular (g/mol) 297.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.35
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease