Learn More
Econix™ Recipientes de residuos desagradables no punzantes con base de papel con rayas de tigre Bio-bins™ para vertederos profundos / solo energía a partir de residuos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12993665 Tienda Econix Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12993665 1 L paquete de 100
12983655 2 L paquete de 100
12923675 5 L paquete de 100
12923665 6 L paquete de 40
12953675 30 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12993665 Proveedor Econix™ N.º de proveedor BEXBB1TS
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes.Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
  • Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
  • 96 % no plástico
  • Construcción rígida y resistente al agua
  • Tapa integrada a prueba de fugas
  • Para uso no punzante
  • Aprobación UN 3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Certificaciones/conformidad UN3291
Tipo de tapón Temporal y permanente
Diseñar Pliegue plano para optimización del espacio
Color Rayas de tigre
Altura (métrico) 185 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Cantidad 100/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 105 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Residuos clínicos desagradables
Material Cartón
Tipo de producto Recipiente de residuos no punzantes