Learn More
2H-Pirido[3,2-b]-1,4-oxazina-3(4H)-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358185 5 g 5 g
11348185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08473.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20348-09-8
Fórmula molecular C7H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 150.137
Número MDL MFCD00006697
Clave InChI ANHQLUBMNSSPBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazin-3 4h-one, 4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one, 2h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-3-one, pyridoboxazinone, acmc-20ahw7, 2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-3-one
PubChem CID 88499
Nombre IUPAC 4H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-3-ona
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-Pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 204°C to 208°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1074010
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 98%