Learn More
Ácido 2H-Perfluoro-2-octenoico, TRC
Código de producto. 30138471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138471 10 mg 10 miligramos
30012777 1 mg 1 miligramo
30007627 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD63017010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70887-88-6
Fórmula molecular C8 H2 F12 O2
Peso molecular (g/mol) 358.08
Sinónimo 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Dodecafluoro-2-octenoic acid, 2H-Perfluoro-2-octenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Dodecafluorooct-2-enoic acid, FHUEA, 6:2 FTUCA
Nombre IUPAC (Z)-3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-dodecafluorooct-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)\C=C(/F)\C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-Perfluoro-2-octenoic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H2F12O2/c9-2(1-3(21)22)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)20/h1H,(H,21,22)/b2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.9863