Learn More
Ácido 2H-Perfluoro-2-dodedecenoico, TRC
Código de producto. 30133796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133796 250 mg 250 miligramos
17914325 25 mg 25 miligramos
17983795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP271640250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70887-94-4
Fórmula molecular C12 H2 F20 O2
Peso molecular (g/mol) 558.11
Sinónimo 2-Dodecenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-eicosafluoro-, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Eicosafluoro-2-dodecenoic acid, 2H-Perfluoro-2-dodecenoate, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Icosafluorododec-2-enoicacid, 10:2 FTUCA, 2H-Perfluoro-2-dodecenoic Acid
Nombre IUPAC (Z)-3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-icosafluorododec-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)\C=C(/F)\C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-Perfluoro-2-dodecenoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H2F20O2/c13-2(1-3(33)34)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)10(26,27)11(28,29)12(30,31)32/h1H,(H,33,34)/b2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.9735
Porcentaje de pureza >95%