Learn More
2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Código de producto. 30012763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012763 1 mg 1 miligramo
30006289 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8648001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 857054-03-6
Fórmula molecular C7H4O3
Peso molecular (g/mol) 136.1
Sinónimo KAR2, Karrikin 2;
SMILES C1=COC=C2C1=CC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4O3/c8-7-3-5-1-2-9-4-6(5)10-7/h1-4H
Porcentaje de pureza >95%