Learn More
Éster metílico de 2H,5H-pirano[4,3-b]piranil mupirocina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H,5H-Pyrano[4,3-b]pyranyl Mupirocin Methyl Ester |
| CAS | 71087-95-1 |
| Fórmula molecular | C27H46O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [2R-[2α(1S*,2S*),3β,4aα,7β(E),8α,8aβ]]-9-[[4-[hexahydro-3,8-dihydroxy-2-(2-hydroxy-1-methylpropyl)-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-7-yl]-3-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]nonanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O9/c1-17(14-24(31)34-12-10-8-6-5-7-9-11-23(30)33-4)13-22-25(32)27-20(16-35-22)15-21(29)26(36-27)18(2)19(3)28/h14,18-22,25-29,32H,5-13,15-16H2,1-4H3/b17-14+/t18-,19-,20-,21-,22-,25-,26+,27+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@H]1C/C(C)=C/C(OCCCCCCCCC(OC)=O)=O)([H])C[C@@H]([C@H](O2)[C@@H](C)[C@@H](O)C)O |
| Nombre IUPAC | 9-(((E)-4-((2R,3S,4aS,7S,8S,8aR)-3,8-dihidroxi-2-((2S,3S)-3-hidroxibutan-2-il)hexahidro-2H,5H-pirano[4,3-b]piran-7-il)-3-metilbut-2-enoil)oxi)nonanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 514.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.31 |