Learn More
Ácido 2H,2H,3H,3H-perfluoroundecanoico 50 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318530 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318530 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15989010ME50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mL
Concentración 50 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol