Learn More
2H-2-Etil-d5 Candesartán Cilexetil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H-2-Ethyl-d5 Candesartan Cilexetil |
| CAS | 1246816-44-3 |
| Fórmula molecular | C35H33D5N6O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-(ethyl-d5)-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1nnc(n1)c2ccccc2c3ccc(Cn4c(OCC)nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 643.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 643.3167 |